Tanks
gris, 27 l, 340×455×250 mm
N° de catalogue 216-0256
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
Made of HDPE, grey.
- Moulded grips
- Sturdy
Useful general purpose tanks that can be stacked for storage.
Spécifications
- Capacité:27 l
- Couleur:gris
- l×p×h:340×455×250 mm