Drip closures
Drip closures
Bouchons filetés compte-gouttes, longueur tube 19 mm, GL 25, Compte-gouttes à bec verseur court
N° de catalogue 217-0489
Fournisseur:   KARTELL
Drip closures
N° de catalogue 217-0489
Fournisseur:  KARTELL
Drip closures
Drip closures
Bouchons filetés compte-gouttes, longueur tube 19 mm, GL 25, Compte-gouttes à bec verseur court
Prix
1,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Available in two lengths
  • Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Spécifications
  • Pour:
    Compte-gouttes à bec verseur court
  • Filetage:
    GL 25
  • Désignation:
    Bouchons filetés compte-gouttes, longueur tube 19 mm
  • Seq:
    03