Pipettes compte-gouttes
Pipettes compte-gouttes
Pipettes compte-gouttes, 1,5 ml, Ø×L 8×134 mm, 1,5 ml, 8, 134 mm, -
N° de catalogue 612-1778
Fournisseur:   KARTELL
Pipettes compte-gouttes
N° de catalogue 612-1778
Fournisseur:  KARTELL
Pipettes compte-gouttes
Pipettes compte-gouttes
Pipettes compte-gouttes, 1,5 ml, Ø×L 8×134 mm, 1,5 ml, 8, 134 mm, -
Prix
35,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En PE, avec graduations
  • Moulées en une seule pièce
  • Réservoir haute capacité pour l'absorption et l'expulsion de liquides
  • Remplacement idéal des pipettes Pasteur traditionnelles en verre et embout en caoutchouc
Spécifications
  • Ø ext.:
    8
  • Stérile:
    -
  • Capacité:
    1,5 ml
  • Désignation:
    Pipettes compte-gouttes, 1,5 ml, Ø×L 8×134 mm
  • Longueur:
    134 mm