Cuves à usage unique
Disposable cuvettes with four clear faces, Macro, 280 – 800 nm, 45 mm, 4,5 ml, 10 mm, PMMA
N° de catalogue 634-8530
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
Cuves à usage unique en PS ou en PMMA avec une transmission de 70% à 300 nm.
- 44,5 to 45 mm height
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Macro
- Volume:4,5 ml
- Matière fenêtre:PMMA
- Désignation:Disposable cuvettes with four clear faces
- Hauteur:45 mm
- Seq:008
- Plage de mesure:280 – 800 nm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 634-8538Bouchon, PE-BD, pour cuves avec ouverture carrée, 10×10 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 5.000 ST - 274,00 €