Cuves à usage unique
Disposable cuvettes with four clear faces, Macro, 340 – 800 nm, 45 mm, 4,5 ml, 10 mm, PS
: KARTELL
Cuves à usage unique en PS ou en PMMA avec une transmission de 70% à 300 nm.
- 44,5 to 45 mm height
- Trajet optique:10 mm
- Type:Macro
- Volume:4,5 ml
- Matière fenêtre:PS
- Désignation:Disposable cuvettes with four clear faces
- Hauteur:45 mm
- Seq:004
- Plage de mesure:340 – 800 nm