Cuves à usage unique
Disposable cuvettes, Semi-micro, 340 – 800 nm, 45 mm, 2,5 ml, 10 mm, PS
N° de catalogue 634-0326
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
Cuves à usage unique en PS ou en PMMA avec une transmission de 70% à 300 nm.
- 44,5 to 45 mm height
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:2,5 ml
- Matière fenêtre:PS
- Désignation:Disposable cuvettes
- Hauteur:45 mm
- Seq:002
- Plage de mesure:340 – 800 nm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 634-8538Bouchon, PE-BD, pour cuves avec ouverture carrée, 10×10 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 5.000 ST - 274,00 €