Béchers, forme basse
250 ml, , 95 mm, 71 mm, 10 ml
N° de catalogue 213-1634
Fournisseur:   KARTELL
Béchers, forme basse
N° de catalogue 213-1634
Fournisseur:  KARTELL
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
250 ml, , 95 mm, 71 mm, 10 ml
Prix
6,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hautement translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), durée de vie optimale T°<100 °C
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations bleues faciles à lire.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Spécifications
  • Ø ext.:
    71 mm
  • Intervalle de graduation:
    10 ml
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    95 mm
  • Seq:
    04