Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
50 ml, , 60 mm, 41 mm, 2 ml
N° de catalogue 213-1632
Fournisseur:   KARTELL
Béchers, forme basse
N° de catalogue 213-1632
Fournisseur:  KARTELL
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
50 ml, , 60 mm, 41 mm, 2 ml
Prix
4,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hautement translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), durée de vie optimale T°<100 °C
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations bleues faciles à lire.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Spécifications
  • Ø ext.:
    41 mm
  • Intervalle de graduation:
    2 ml
  • Capacité:
    50 ml
  • Hauteur:
    60 mm
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.