Béchers forme basse
2000 ml, , 183 mm, 132 mm, 50 ml
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
PP, hautement translucide.
- Good chemical resistance
- Resistant to heat up to 121 °C (for 20 minutes), prolonged use 100 °C
- Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations moulées faciles à lire.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Spécifications
- Ø ext.:132 mm
- Intervalle de graduation:50 ml
- Capacité:2000 ml
- Hauteur:183 mm
- Seq:07