Béchers forme basse
Béchers forme basse
1000 ml, , 147 mm, 109 mm, 20 ml
N° de catalogue 213-0197
Fournisseur:   KARTELL
Béchers forme basse
N° de catalogue 213-0197
Fournisseur:  KARTELL
Béchers forme basse
Béchers forme basse
1000 ml, , 147 mm, 109 mm, 20 ml
Prix
14,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hautement translucide.
  • Good chemical resistance
  • Resistant to heat up to 121 °C (for 20 minutes), prolonged use 100 °C
  • Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations moulées faciles à lire.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Spécifications
  • Ø ext.:
    109 mm
  • Intervalle de graduation:
    20 ml
  • Capacité:
    1000 ml
  • Hauteur:
    147 mm
  • Seq:
    06