Béchers forme basse
250 ml, , 95 mm, 71 mm, 10 ml
213-0195
: KARTELL
PP, hautement translucide.
- Good chemical resistance
- Resistant to heat up to 121 °C (for 20 minutes), prolonged use 100 °C
- Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations moulées faciles à lire.
ISO 7056
: ISO 7056
- Ø ext.:71 mm
- Intervalle de graduation:10 ml
- Capacité:250 ml
- Hauteur:95 mm
- Seq:04