Béchers forme basse
100 ml, , 72 mm, 51 mm, 5 ml
N° de catalogue 213-0194
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
PP, hautement translucide.
- Good chemical resistance
- Resistant to heat up to 121 °C (for 20 minutes), prolonged use 100 °C
- Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations moulées faciles à lire.
ISO 7056
: ISO 7056
Spécifications
- Ø ext.:51 mm
- Intervalle de graduation:5 ml
- Capacité:100 ml
- Hauteur:72 mm
- Seq:03