Béchers forme basse
50 ml, , 60 mm, 41 mm, 2 ml
213-0193
: KARTELL
PP, hautement translucide.
- Good chemical resistance
- Resistant to heat up to 121 °C (for 20 minutes), prolonged use 100 °C
- Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations moulées faciles à lire.
ISO 7056
: ISO 7056
- Ø ext.:41 mm
- Intervalle de graduation:2 ml
- Capacité:50 ml
- Hauteur:60 mm
- Seq:02