Béchers forme basse
Béchers forme basse
500 ml, , 119 mm, 88 mm, 10 ml
N° de catalogue 213-0189
Fournisseur:   KARTELL
Béchers forme basse
N° de catalogue 213-0189
Fournisseur:  KARTELL
Béchers forme basse
Béchers forme basse
500 ml, , 119 mm, 88 mm, 10 ml
Prix
18,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PMP (TPX) transparent.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 150 °C (170 °C à court terme), autoclavables
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Pour un usage général, avec bec verseur et graduation en relief très lisible.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    88 mm
  • Intervalle de graduation:
    10 ml
  • Capacité:
    500 ml
  • Hauteur:
    119 mm
  • Seq:
    05