Béchers forme basse
Béchers forme basse
250 ml, , 95 mm, 71 mm, 10 ml
N° de catalogue 213-0188
Fournisseur:   KARTELL
Béchers forme basse
N° de catalogue 213-0188
Fournisseur:  KARTELL
Béchers forme basse
Béchers forme basse
250 ml, , 95 mm, 71 mm, 10 ml
Prix
11,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PMP (TPX) transparent.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 150 °C (170 °C à court terme), autoclavables
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Pour un usage général, avec bec verseur et graduation en relief très lisible.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    71 mm
  • Intervalle de graduation:
    10 ml
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    95 mm
  • Seq:
    04