Béchers forme basse
100 ml, , 72 mm, 52 mm, 5 ml
N° de catalogue 213-0187
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
En PMP (TPX) transparent.
- Bonne résistance chimique
- Résistance thermique jusqu'à 150 °C (170 °C à court terme), autoclavables
- Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Pour un usage général, avec bec verseur et graduation en relief très lisible.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
KART1543_TDS_EN KART1546_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø ext.:52 mm
- Intervalle de graduation:5 ml
- Capacité:100 ml
- Hauteur:72 mm
- Seq:03