Béchers forme basse
50 ml, , 60 mm, 42 mm, 2 ml
N° de catalogue 213-0186
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
En PMP (TPX) transparent.
- Bonne résistance chimique
- Résistance thermique jusqu'à 150 °C (170 °C à court terme), autoclavables
- Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Pour un usage général, avec bec verseur et graduation en relief très lisible.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
KART1543_TDS_EN KART1546_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø ext.:42 mm
- Intervalle de graduation:2 ml
- Capacité:50 ml
- Hauteur:60 mm
- Seq:02