Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
250 ml, , 96 mm, 67 mm, 50 ml
N° de catalogue KART1537
Fournisseur:   KARTELL
Béchers, forme basse
N° de catalogue KART1537
Fournisseur:  KARTELL
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
250 ml, , 96 mm, 67 mm, 50 ml
Prix
231,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PFA, translucent, with spout.
  • Space-saving stackable design
  • High thermal resistance from −250 to +270 °C
  • Autoclavable, easy to clean
Embossed graduations are easy to read and resistant to wear from repeated use.
Spécifications
  • Ø ext.:
    67 mm
  • Intervalle de graduation:
    50 ml
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    96 mm
  • Seq:
    04