Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
25 ml, , 50 mm, 32 mm, 5 ml
N° de catalogue KART1534
Fournisseur:   KARTELL
Béchers, forme basse
N° de catalogue KART1534
Fournisseur:  KARTELL
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
25 ml, , 50 mm, 32 mm, 5 ml
Prix
75,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PFA, translucent, with spout.
  • Space-saving stackable design
  • High thermal resistance from −250 to +270 °C
  • Autoclavable, easy to clean
Embossed graduations are easy to read and resistant to wear from repeated use.
Spécifications
  • Ø ext.:
    32 mm
  • Intervalle de graduation:
    5 ml
  • Capacité:
    25 ml
  • Hauteur:
    50 mm
  • Seq:
    01