Éprouvettes coniques
1000 ml, 20 ml, 263 mm
N° de catalogue 213-1824
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
PMP (TPX), crystal clear.
- Très bonne résistance chimique et résistance thermique jusqu'à 170 °C
- Robustes, autoclavables
- Volume de liquide facile à lire
Adaptées à une large gamme d'applications. Avec graduations moulées. Base large pour plus de stabilité.
Spécifications
- Capacité:1000 ml
- Hauteur:263 mm
- Division:20 ml