Éprouvettes coniques
500 ml, 10 ml, 183 mm
  213-1823
 :   KARTELL
Éprouvettes coniques
  213-1823
 :  KARTELL
Éprouvettes coniques
Éprouvettes coniques
500 ml, 10 ml, 183 mm
27,00 €
1 * 1 ST
PMP (TPX), crystal clear.
  • Très bonne résistance chimique et résistance thermique jusqu'à 170 °C
  • Robustes, autoclavables
  • Volume de liquide facile à lire
Adaptées à une large gamme d'applications. Avec graduations moulées. Base large pour plus de stabilité.
  • Capacité:
    500 ml
  • Hauteur:
    183 mm
  • Division:
    10 ml