Éprouvettes coniques
Éprouvettes coniques
250 ml, 5 ml, 162 mm
N° de catalogue 213-1822
Fournisseur:   KARTELL
Éprouvettes coniques
N° de catalogue 213-1822
Fournisseur:  KARTELL
Éprouvettes coniques
Éprouvettes coniques
250 ml, 5 ml, 162 mm
Prix
20,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PMP (TPX), crystal clear.
  • Très bonne résistance chimique et résistance thermique jusqu'à 170 °C
  • Robustes, autoclavables
  • Volume de liquide facile à lire
Adaptées à une large gamme d'applications. Avec graduations moulées. Base large pour plus de stabilité.
Spécifications
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    162 mm
  • Division:
    5 ml