Éprouvettes coniques
Éprouvettes coniques
100 ml, 2 ml, 117 mm
  213-1821
 :   KARTELL
Éprouvettes coniques
  213-1821
 :  KARTELL
Éprouvettes coniques
Éprouvettes coniques
100 ml, 2 ml, 117 mm
13,90 €
1 * 1 ST
PMP (TPX), crystal clear.
  • Très bonne résistance chimique et résistance thermique jusqu'à 170 °C
  • Robustes, autoclavables
  • Volume de liquide facile à lire
Adaptées à une large gamme d'applications. Avec graduations moulées. Base large pour plus de stabilité.
  • Capacité:
    100 ml
  • Hauteur:
    117 mm
  • Division:
    2 ml