Béchers forme basse
5000 ml, , 228 mm, 190 mm, 500 ml
N° de catalogue 213-0184
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
En PMP (TPX) transparent.
- Bonne résistance chimique
- Résistance thermique jusqu'à 150 °C (170 °C à court terme), autoclavables
- Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Pour un usage général, avec bec verseur et graduation en relief très lisible.
ISO 7056
: ISO 7056
Spécifications
- Ø ext.:190 mm
- Intervalle de graduation:500 ml
- Capacité:5000 ml
- Hauteur:228 mm
- Seq:09