Béchers forme basse
Béchers forme basse
3000 ml, , 200 mm, 159 mm, 500 ml
Catalog # 213-0183
Supplier:   KARTELL
Béchers forme basse
Catalog # 213-0183
Supplier:  KARTELL
Béchers forme basse
Béchers forme basse
3000 ml, , 200 mm, 159 mm, 500 ml
Price
56,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PMP (TPX) transparent.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 150 °C (170 °C à court terme), autoclavables
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Pour un usage général, avec bec verseur et graduation en relief très lisible.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
Specifications
  • Ø ext.:
    159 mm
  • Intervalle de graduation:
    500 ml
  • Capacité:
    3000 ml
  • Hauteur:
    200 mm
  • Seq:
    08