Éprouvettes graduées
1000 ml, 10 ml, 439 mm, 10 ± ml, 66 mm
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
En PP, hautement translucides, forme haute.
- Bec verseur, base pentagonale pour assurer une grande stabilité
- Parois non mouillantes, absence totale de ménisque, très bonne résistance chimique
- Graduations permanentes en relief
ISO 6706, BS 5404
: ISO 6706, BS 5404
Spécifications
- Ø:66 mm
- Capacité:1000 ml
- Hauteur:439 mm
- Seq:09
- Division:10 ml
- Tolérance:10 ± ml