Éprouvettes graduées
500 ml, 5 ml, 361 mm, 5 ± ml, 56 mm
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
En PP, hautement translucides, forme haute.
- Bec verseur, base pentagonale pour assurer une grande stabilité
- Parois non mouillantes, absence totale de ménisque, très bonne résistance chimique
- Graduations permanentes en relief
ISO 6706, BS 5404
: ISO 6706, BS 5404
Spécifications
- Ø:56 mm
- Capacité:500 ml
- Hauteur:361 mm
- Seq:07
- Division:5 ml
- Tolérance:5 ± ml