Éprouvettes graduées
Éprouvettes graduées
50 ml, 1 ml, 199 mm, 1 ± ml, 26 mm
N° de catalogue 612-0938
Fournisseur:   KARTELL
Éprouvettes graduées
N° de catalogue 612-0938
Fournisseur:  KARTELL
Éprouvettes graduées
Éprouvettes graduées
50 ml, 1 ml, 199 mm, 1 ± ml, 26 mm
Prix
9,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PP, hautement translucides, forme haute.
  • Bec verseur, base pentagonale pour assurer une grande stabilité
  • Parois non mouillantes, absence totale de ménisque, très bonne résistance chimique
  • Graduations permanentes en relief
ISO 6706, BS 5404
Certifications: ISO 6706, BS 5404
Spécifications
  • Ø:
    26 mm
  • Capacité:
    50 ml
  • Hauteur:
    199 mm
  • Seq:
    03
  • Division:
    1 ml
  • Tolérance:
    1 ± ml