Éprouvettes graduées
25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml, 19 mm
  612-0937
 :   KARTELL
Éprouvettes graduées
  612-0937
 :  KARTELL
Éprouvettes graduées
Éprouvettes graduées
25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml, 19 mm
8,00 €
1 * 1 ST
En PP, hautement translucides, forme haute.
  • Bec verseur, base pentagonale pour assurer une grande stabilité
  • Parois non mouillantes, absence totale de ménisque, très bonne résistance chimique
  • Graduations permanentes en relief
ISO 6706, BS 5404
 : ISO 6706, BS 5404
  • Ø:
    19 mm
  • Capacité:
    25 ml
  • Hauteur:
    195 mm
  • Seq:
    02
  • Division:
    0,5 ml
  • Tolérance:
    0,5 ± ml