Pastilles d'insertion, PP, Corning®
rouge
N° de catalogue 479-3002
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Corning
Pastilles d'insertion, PP, Corning®
N° de catalogue 479-3002
Fournisseur:  Corning
   Low Manufacturing Impact
Pastilles d'insertion, PP, Corning®
Pastilles d'insertion, PP, Corning®
rouge
Prix
46,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
The white polypropylene cap insert provide colour-coding for easy sample identification.
  • Inserts are packaed in resealable bags
  • Non-sterile
Spécifications
  • Couleur:
    rouge
  • Seq:
    23
  • Cat. No.:
    479-3002
  • Certification environnementale:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact