Pelles
2000 ml, 370 mm
231-0206
: BOCHEM
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Universelle, cette cuillère convient à de nombreuses applications.
- Trés bonne résistance thermique, autoclavable
- Bonne résistance chimique
- Pour usages intensifs
- Capacité:2000 ml
- Longueur:370 mm