Double bossheads
Double bosshead, thumb screw M8, Aluminium, 27 mm
N° de catalogue BOCH5352
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
- Angle: 180 + 90°
- Different screw types available
Spécifications
- Désignation:Double bosshead, thumb screw M8
- Matière:Aluminium
- Pour tige Ø:27 mm