Density hydrometers
Hydrometer, 1,800 - 2,000 g/cm³, 0,002 g/cm³, 280 mm
N° de catalogue AMARH801372
Fournisseur:   Amarell
Density hydrometers
N° de catalogue AMARH801372
Fournisseur:  Amarell
Density hydrometers
Density hydrometers
Hydrometer, 1,800 - 2,000 g/cm³, 0,002 g/cm³, 280 mm
Prix
26,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
  • Paper scale and shot weighted body
  • Hydrometer accuracy ±1 scale division
  • Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Spécifications
  • Désignation:
    Hydrometer
  • Longueur:
    280 mm
  • Seq:
    76
  • Division:
    0,002 g/cm³
  • Plage de mesure:
    1,800 - 2,000 g/cm³