Hexane (mélange d'isomères), technical
Flacon Verre, 2,5 L
  ACRO210590025
Hexane (mélange d'isomères), technical
  ACRO210590025
 :  92112-69-1
Hexane (mélange d'isomères), technical
Hexane (mélange d'isomères), technical
Flacon Verre, 2,5 L
 :  92112-69-1
64,10 €
1 * 2,5 L
 :  Hexanes, Isohexane
  •  :92112-69-1
  •  :H₃C(CH₂)₄CH₃
  •  :MFCD00009520
  •  :86.18 g/mol
  •  :69 °C
  •  :–95 °C
  •  :0,659 g/cm³
  •  :–22 °C
  •  :Température ambiante
  •  :295-570-2
  •  :1208
  •  :3,II
  •  :01-2119484651-34
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.002 %
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L