Hexane (mélange d'isomères), technical
Flacon Verre, 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Hexane (mélange d'isomères), technical
N° de catalogue ACRO210590010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 92112-69-1
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Hexanes, Isohexane
- Numéro CAS:92112-69-1
- Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
- Numéro MDL:MFCD00009520
- Poids moléculaire:86.18 g/mol
- Point d'ébullition:69 °C
- Point de fusion:–95 °C
- Densité:0,659 g/cm³
- Point d'éclair:–22 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:295-570-2
- UN:1208
- ADR:3,II
- REACH:01-2119484651-34
Documents
ACRO21059
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.002 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



