Test sets
Test set III for organic vapours
N° de catalogue 151-0179
Fournisseur: Dräger
Aller à :
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Spécifications
- Désignation:Test set III for organic vapours
- Seq:03
- Cat. No.:151-0179
- Durée de mesure:120 s
- Modèle:Test set III for organic vapours