Test sets
Test sets
Test set I for inorganic gases
N° de catalogue 151-0176
Fournisseur:   Dräger
Test sets
N° de catalogue 151-0176
Fournisseur:  Dräger
Test sets
Test sets
Test set I for inorganic gases
Prix
112,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Spécifications
  • Désignation:
    Test set I for inorganic gases
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    151-0176
  • Durée de mesure:
    40 s
  • Modèle:
    Test set I for inorganic gases