Sodium peroxyde 96%
Flacon plastique, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Sodium peroxyde 96%
N° de catalogue ACRO207700250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1313-60-6
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: di-Sodium peroxide
- Numéro CAS:1313-60-6
- Formule:Na₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00003497
- Poids moléculaire:77.98 g/mol
- Index Merck:13,08728
- Point de fusion:460 °C (déc.)
- Densité:2,8 g/cm³
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-209-4
- UN:1504
- ADR:5.1,I
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Yellow Granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
- Titration with KMnO4:≥95 %
- Chloride (Cl):≤50 ppm
- Sulfate (SO4):≤50 ppm
- Iron (Fe):≤50 ppm
- Lead (Pb):≤50 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:25 g