Fluorescéine sodium, TECHNICAL
Seau (plastique), 5 kg
  26098CF
Fluorescéine sodium, TECHNICAL
  26098CF
 :  518-47-8
Fluorescéine sodium, TECHNICAL
Fluorescéine sodium, TECHNICAL
Seau (plastique), 5 kg
 :  518-47-8
851,00 €
1 * 5 kg
 :  3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
  •  :518-47-8
  •  :C₂₀H₁₀Na₂O₅
  •  :MFCD00167039
  •  :376.28 g/mol
  •  :13,04185
  •  :> 300 °C
  •  :1,601 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :208-253-0
  • Appareance:
    Passes test
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • UV Spectrum:
    Passes test
  • Absorption max. (buffer pH 8,0):
    490 - 492 nm
  • Spec.absorptivity(Lm;0,005g/l;pH8,0;dry):
    Min. 1200
  • Assay:
    Min. 80%
  • Loss on drying (110°C) at manufacturing:
    Max. 10 %
  • Type de conditionnement:
    Seau (plastique)
  • Cdt:
    5 kg