Fluorescéine sodium, TECHNICAL
Flacon en verre, 100 g
Fournisseur: VWR Chemicals
Fluorescéine sodium, TECHNICAL
N° de catalogue 260983T
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 518-47-8
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
- Numéro CAS:518-47-8
- Formule:C₂₀H₁₀Na₂O₅
- Numéro MDL:MFCD00167039
- Poids moléculaire:376.28 g/mol
- Index Merck:13,04185
- Point de fusion:> 300 °C
- Densité:1,601 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:208-253-0
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot20 L Plastic bucket for solids UN Z (ZPACK13247020)
Packaging Information
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appareance:Passes test
- IR Spectrum:Passes test
- UV Spectrum:Passes test
- Absorption max. (buffer pH 8,0):490 - 492 nm
- Spec.absorptivity(Lm;0,005g/l;pH8,0;dry):Min. 1200
- Assay:Min. 80%
- Loss on drying (110°C) at manufacturing:Max. 10 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:100 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



