Adipohydrazide 98%
Flacon plastique, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Adipohydrazide 98%
N° de catalogue ACRO203310250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1071-93-8
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Adipyl hydrazide
- Numéro CAS:1071-93-8
- Formule:C₆H₁₄N₄O₂
- Numéro MDL:MFCD00007614
- Poids moléculaire:174.2 g/mol
- Point d'ébullition:446 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:178…182 °C
- Température de stockage:Congélateur
- EINECS:213-999-5
- UN:3077
- ADR:9,III
Documents
ACRO20331
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:178 to 182 °C
- Titration:≥97.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:25 g
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.