Grattoirs de cellules, Falcon®
Grattoir de cellules (utilisation recommandée avec les flacons de 150 - 175 cm²), lame 30 mm, 400 mm
Fournisseur: Corning
Grattoirs de cellules, Falcon®
N° de catalogue 734-0387
Fournisseur: Corning
Aller à :
Product Details & Documents
Poignée en PS, lame en TPE (élastomère thermoplastique). Conçus pour offrir une accessibilité maximale aux surfaces de croissance de nombreux supports de cultures.
- Poignée rainurée en PS rigide pour contrôler le grattage
- Lame en élastomère thermoplastique (TPE) à tête pivotante
- Récupération aisée des cellules sur la totalité de la surface de culture
Informations de commande: Supplied individually wrapped in peel-open packages.
Documents
Spécifications
- Désignation:Grattoir de cellules (utilisation recommandée avec les flacons de 150 - 175 cm²), lame 30 mm
- Seq:4
- Longueur totale:400 mm
- Cat. No.:734-0387
- Certification environnementale:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact