Tert-Butyle methyle oxyde 99%, pur
Flacon Verre, 2,5 L
  ACRO177040025
Tert-Butyle methyle oxyde 99%, pur
  ACRO177040025
 :  1634-04-4
Tert-Butyle methyle oxyde 99%, pur
Tert-Butyle methyle oxyde 99%, pur
Flacon Verre, 2,5 L
 :  1634-04-4
69,70 €
1 * 2,5 L
 :  MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
  •  :1634-04-4
  •  :(CH₃)₃COCH₃
  •  :MFCD00008812
  •  :88.15 g/mol
  •  :13,06059
  •  :54…56 °C (760 mmHg)
  •  :–110 °C
  •  :0,7404 g/cm³
  •  :–28 °C
  •  :Température ambiante
  •  :216-653-1
  •  :2398
  •  :3,II
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.01 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L