Tert-Butyle methyle oxyde 99%, pur
Flacon Verre, 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tert-Butyle methyle oxyde 99%, pur
N° de catalogue ACRO177040010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1634-04-4
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
- Numéro CAS:1634-04-4
- Formule:(CH₃)₃COCH₃
- Numéro MDL:MFCD00008812
- Poids moléculaire:88.15 g/mol
- Index Merck:13,06059
- Point d'ébullition:54…56 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–110 °C
- Densité:0,7404 g/cm³
- Point d'éclair:–28 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:216-653-1
- UN:2398
- ADR:3,II
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.01 % (Coulometric)
- GC:≥98.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



