Acétone 99.5+% pour analyses
Acétone 99.5+% pour analyses
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue ACRO176800010
Irritant
Inflammable
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acétone 99.5+% pour analyses
N° de catalogue ACRO176800010
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  67-64-1
Acétone 99.5+% pour analyses
Acétone 99.5+% pour analyses
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  67-64-1
Prix
46,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Numéro CAS:67-64-1
  • Formule:CH₃COCH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008765
  • Poids moléculaire:58.08 g/mol
  • Index Merck:13,00067
  • Point d'ébullition:56 °C (760 mmHg)
  • Point de fusion:–95 °C
  • Densité:0,79 g/cm³
  • Point d'éclair:–20 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.5 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥99.50 %
  • Color scale:
    ≤5 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.001 %
  • Acidity/alkalinity:
    ≤0.0005 meq/g
  • Cadmium (Cd):
    ≤0.05 ppm
  • Copper (Cu):
    ≤0.1 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.5 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.1 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤0.1 ppm
  • Zinc (Zn):
    ≤0.05 ppm
  • KMnO4-reducing substance:
    ≤5 ppm
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Cat. No.:
    ACRO176800010
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health