Bathocuproin 98%
Flacon Verre, 1 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Bathocuproin 98%
N° de catalogue ACRO161340010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 4733-39-5
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
- Numéro CAS:4733-39-5
- Formule:C₂₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00004972
- Poids moléculaire:360.46 g/mol
- Point de fusion:279…283 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:225-240-5
Documents
ACRO16134
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to cream to yellow Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:277 to 285 °C (Dec)
- Titration with HClO4:97.5 to 102.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 g
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



