Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

96 Well Cluster Tubes, Corning®

1,2 ml, Tubes individuels, stérile, 96 tubes/portoir
N° de catalogue 732-5557
Fournisseur:   Corning
96 Well Cluster Tubes, Corning®
N° de catalogue 732-5557
Fournisseur:  Corning
96 Well Cluster Tubes, Corning®
96 Well Cluster Tubes, Corning®

1,2 ml, Tubes individuels, stérile, 96 tubes/portoir

Prix
247,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 960 ST
Product Details & Documents

Tubes en PP, bouchons de tube en PE

  • Portoir avec 96 tubes en PP dans un format de microplaque standard
  • Tubes de 1,2 ml disponibles individuellement ou en barrettes de 8 tubes
  • Bouchons de tube en PE disponibles en barrettes de 8 bouchons

 : Fournis en vrac ou sur support.

Spécifications
  • Emballage:
    96 tubes/portoir
  • Capacité:
    1,2 ml
  • Désignation:
    Tubes individuels, stérile
  • Seq:
    04
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Plage de température
    Stérile
    Disponibilité
    Prix
  • 734-1775
    Film de scellage en aluminium pour plaques à 96 puits
    −80...+150 °C
    -
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 76,90 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Stérilité
    Disponibilité
    Prix
  • 734-1668
    Couvercle à faible évaporation, avec coins à encoches et anneaux de condensation pour microplaques à 96 puits uniquement (pas les blocs de 2 ml)
    Stérile
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 300,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Stérilité
    Disponibilité
    Prix
  • 734-1538
    Couvercle universel sans coin à encoches
    Stérile
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 291,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Stérilité
    Disponibilité
    Prix
  • 734-1669
    Couvercle à faible évaporation, avec coins à encoches et anneaux de condensation pour microplaques à 96 puits uniquement (pas les blocs de 2 ml)
    Stérile
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - 130,00 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.