Pastilles d'insertion, PP, Corning®
Pastilles d'insertion, PP, Corning®
assortiment
N° de catalogue 734-1840
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Corning
Pastilles d'insertion, PP, Corning®
N° de catalogue 734-1840
Fournisseur:  Corning
   Low Manufacturing Impact
Pastilles d'insertion, PP, Corning®
Pastilles d'insertion, PP, Corning®
assortiment
Prix
47,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
The white polypropylene cap insert provide colour-coding for easy sample identification.
  • Inserts are packaed in resealable bags
  • Non-sterile
Documents
Spécifications
  • Couleur:
    assortiment
  • Seq:
    21
  • Cat. No.:
    734-1840
  • Certification environnementale:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact