Éponge, VertiKlean®
Non stériles, jaune clair, 215×108 mm, 15,7 mm, 8 éponges/sachet
N° de catalogue 115-0179
Fournisseur: CONTEC
Aller à :
Product Details & Documents
L'éponge VertiKlean est une éponge de laboratoire jetable. Elle est fabriquée en matériau de nettoyage Polynit laminé en une mousse d'ester ultra propre. Cette éponge est découpée au laser afin de sceller entièrement les bords. Elle est conçue pour les applications générales de nettoyage et d'essuyage mais elle convient également à un usage en laboratoire.
- Mousse de polyester haute absorption avec résistance à l'abrasion du matériau Polynit
- Autoclavable
Spécifications
- Emballage:8 éponges/sachet
- Couleur:jaune clair
- Désignation:Non stériles
- L×l:215×108 mm
- Épaisseur:15,7 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.