Thermometer probes
Thermometer probes
Sonde de type K à réponse rapide pour des températures allant jusqu'à 250 °C, connecteur sub-miniature, SK21M, −50...+250 °C, 2,5×100 mm
N° de catalogue 620-3173
Fournisseur:   COMARK
Thermometer probes
N° de catalogue 620-3173
Fournisseur:  COMARK
Thermometer probes
Sonde de type K à réponse rapide pour des températures allant jusqu'à 250 °C, connecteur sub-miniature, SK21M, −50...+250 °C, 2,5×100 mm
Prix
474,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −50...+250 °C
  • Désignation:
    Sonde de type K à réponse rapide pour des températures allant jusqu'à 250 °C, connecteur sub-miniature, SK21M
  • Application:
    Surface
  • Ø×L:
    2,5×100 mm